Läs mer
Ethylene Glycol-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Glycol-D6 |
| CAS | 15054-86-1 |
| Molekylformel | C2 D6 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2 (9 CI), Ethylene-d4 glycol-d2 (8 CI), 1,1,2,2-Tetradeuterio-1,2-dideuteriooxyethane, Ethyleneglycol-d6, Ethylene glycol-d6, Ethylene glycol-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-1,2-dideuteriooxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 68.1048 |
| Formel vikt | 68.0744 g/mol |
| Visa mer |