Läs mer
Etylenglykoldiacetat, 97 %
Produktkod. 15421737
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421737 2500 g 2500g
15431737 100 g 100g
15441737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041910.0E
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
EGDA ger utmärkta flytegenskaper vid bakning av lack och emaljer och där termoplastiska akrylhartser används. Det är också ett bra lösningsmedel för cellulosabeläggningar och kan användas i vissa bläcksystem som screenbläck. Det har funnit användning som ett parfymfixeringsmedel och har rapporterat tillämpningar i vattenburna lim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-55-7
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00008718
InChI-nyckel JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC-namn 2-acetyloxetylacetat
LEDER CC(=O)OCCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol diacetate
Smältpunkt -41 °C
Densitet 1.13 g/mL
Kokpunkt 186 °C till 187 °C
Flampunkt 82 °C (181 °F)
Brytningsindex 1.4152
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1762308
Merck Index 14,3799
Löslighetsinformation Löslig i vatten (16,4% efter vikt)
Formel vikt 146.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.