Läs mer
Ethylene glycol diacetate, 99%
Produktkod. 10347930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 10347930
Brand: Thermo Scientific Acros 176220025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-55-7
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.14
MDL-nummer MFCD00008718
InChI-nyckel JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC-namn 2-acetyloxietylacetat
LEDER CC(=O)OCCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol diacetate
Smältpunkt -41°C
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 186°C to 187°C
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Brytningsindex 1.4142 to 1.4162
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 02, 142
Merck Index 15, 3853
Löslighetsinformation Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viskositet 2.58 mm2/s (20°C)
Formel vikt 146.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.