Läs mer
Ethylene Glycol Diethyl Ether, 98%, Honeywell™
Produktkod. 15682230 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15682230 100 mL 100ml
15692230 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15682230 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 224111100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 629-14-1
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.176
MDL-nummer MFCD00009253
InChI-nyckel LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC-namn 1,2-diethoxyethane
LEDER CCOCCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol Diethyl Ether
Färg Yellow
Densitet 0.842g/mL at 25°C
Kokpunkt 121°C
Flampunkt 22°C (71.6°F)
Linjär formel CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1153
Beilstein 1732917
Formel vikt 118.17g/mol
Ångtryck 9.4mmHg (20°C)
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid