Läs mer
Etylenglykoldieter, 99 %
Produktkod. 10733475 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733475 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10581374 100 mL Glasflaska 100ml
10279413 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733475 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208240025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-14-1
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00009253
InChI-nyckel LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC-namn 1,2-dietoxietan
LEDER CCOCCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol diethyl ether
Smältpunkt -74,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8417g/mL, 0.8417
Kokpunkt 121,0 °C
Flampunkt 19 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OCH2CH2OC2H5
Brytningsindex 1,3910 till 1,3930
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 468
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20,4%.
Viskositet 0,7 mPa (20 °C)
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.