missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethylene Glycol Dilaurate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Glycol Dilaurate |
| CAS | 624-04-4 |
| Molekylformel | C26H50O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethane-1,2-diyl Didodecanoate, Ethylene Dilaurate, Ethylene Glycol Didodecanoate, Ethylene Laurate, Glycol Dilaurate, NSC 406565, Dodecanoic Acid, 1,2-ethanediyl ester, Lauric Acid, Ethylene Ester, Ethylene Glycol, Dilaurate, Emalex EG-di-L |
| InChI formel | InChI=1S/C26H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25(27)29-23-24-30-26(28)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.67 |
| Formel vikt | 426.3709 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?