Läs mer
Etylenglykoldimetakrylat, 98 %, stab. med 100 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11329658
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
4 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
4kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329658 250 g 250g
11319658 50 g 50g
11339658 1 kg 1kg
11349658 4 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11329658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044151.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Korslänkande monomer | CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198,22 g/mol
Etylenglykoldimetakrylat används som en funktionell monomer för polymerer och som ett tvärbindningsmedel mellan molekylkedjorna av polymerer och elastomerer. Det används också i tvärbindningsreaktioner med fri radikal-sampolymer. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställning av hydroxiapatit- och polymetylmetakrylatkompositer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-90-5
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00008590
InChI-nyckel STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
IUPAC-namn 2-(2-metylprop-2-enoyloxi)etyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol dimethacrylate
Namnnotering Stabiliserat med 100 ppm 4-metoxyfenol
Färg Färglös till gul
Densitet 1.051 g/mL
Kokpunkt 83 °C till 85 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 250 g
Beilstein 1776663
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 198.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol dimethacrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol dimethacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.