Läs mer
Etylenglykoldimetakrylat, 98 %, stab. med 100 ppm 4-metoxyfenol
Beskrivning
Etylenglykoldimetakrylat används som en funktionell monomer för polymerer och som ett tvärbindningsmedel mellan molekylkedjorna av polymerer och elastomerer. Det används också i tvärbindningsreaktioner med fri radikal-sampolymer. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställning av hydroxiapatit- och polymetylmetakrylatkompositer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene glycol dimethacrylate |
| Namnnotering | Stabiliserat med 100 ppm 4-metoxyfenol |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 1.051 g/mL |
| Kokpunkt | 83 °C till 85 °C (1 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Linjär formel | H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCOC(CH3)=CH2 |
| Brytningsindex | 1.454 |
| Kvantitet | 4 kg |
| Beilstein | 1776663 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.