Läs mer
Ethylene Glycol Dimethacrylate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15800651
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15800651 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15800651 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8188470250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Stabilized with hydroquinone monomethyl ether for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 97-90-5
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.05 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 240°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008590
Kvantitet 250 mL
Synonym Ethylene glycol dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate, Polyethylene glycol, Ethylene glycol dimethacrylate
Molekylvikt (g/mol) 198.22