Läs mer
Ethylene glycol ethyl methyl ether, 97%, stab. with 0.01% BHT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495746
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495746 10 g 10g
11405756 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20819.09
Request Bulk or Custom Format
Det används i reaktionen av metallsalter av tymin och uracil med tetra-acetyl-α -glukopyranosylbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det används i reaktionen av metallsalter av tymin och uracil med
tetra-acetyl-α -glukopyranosylbromid.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5137-45-1
Molekylformel C5H12O2
MDL-nummer MFCD00048580
Synonym 2,5-dioxaheptane, ethane, 1-ethoxy-2-methoxy, ethyl 2-methoxyethyl ether
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol ethyl methyl ether
Namnnotering stabilized with 0.01% BHT
Densitet 0.85
Kokpunkt 100°C to 102°C
Flampunkt 2°C (36°F)
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH2CH3
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3271
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.