Läs mer
Etylenglykol, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10011073
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10011073 1 L Glasflaska 1 L
10532595 4 L Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10011073 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Etylenglykol
På grund av sin egenskap som frostskyddsmedel kan etylenglykol användas för lagring av enzymer vid låga temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol
pH 5,5 till 7,5
Smältpunkt -13 °C
Färg Färglös
Nedbrytningsinformation >500 °C
Densitet 1.113g/cm³
Kvantitet 1 L
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Viskös vätska
Analysprocentintervall ≥99 %
Titrerbar syra 0,002 mEq/g max.
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0,12 mmHg vid 20 °C
Viskositet 21 cP vid 20 °C
Vatten 0,5% max.
Merck Index 15, 3852
Kokpunkt 196 °C
Formel vikt 62.06
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare