Läs mer
Etylenglykol, Fisher BioReagents™
Produktkod. p-25754
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 10011073
Brand: Fisher BioReagents BP2301
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Etylenglykol
På grund av sin egenskap som frostskyddsmedel kan etylenglykol användas för lagring av enzymer vid låga temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol
pH 5.5 to 7.5
Smältpunkt -13°C
Färg Färglös
Nedbrytningsinformation >500°C
Densitet 1.113g/cm³
Kokpunkt 196°C
Kvantitet 1 L
Identifiering Pass Test
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Viskös vätska
Analysprocentintervall ≥99 %
Titrerbar syra 0.002mEq/g max.
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0.12mmHg at 20°C
Viskositet 21 cP at 20°C
Vatten 0.5% max.
Merck Index 15, 3852
Formel vikt 62.06
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/