Läs mer
Etylenglykol, hög renhet, lågt järn och lågt klorid, Greenfield
Produktkod. 30286169
Change view
Kvantitet:
4x1 gal.
5-gallon
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30286169 4x1 gal.
30286179 5-gallon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286169 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 371000000CSGL
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Kvantitet 4x1 gal.
Förpackning 4x1 gal.-låda
Kokpunkt 197.3°C