Läs mer
Etylenglykol, hög renhet, lågt järn och lågt klorid, Greenfield
Produktkod. 30286179
Change view
Kvantitet:
4x1 gal.
5-gallon
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30286179 5-gallon
30286169 4x1 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286179 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 371000000PL05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10859.93 SEK
    10138.76 SEK / 18.93 L
    Save 721.17 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Kvantitet 5-gallon
Förpackning 5-gallons polyhink
Kokpunkt 197,3 °C