Läs mer
Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | −75°C (lit.) |
| Densitet | 0.902 g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 169°C to 172.5°C |
| Molekylformel | CH3(CH2)3OCH2CH2OH |
| MDL-nummer | MFCD00002884 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Ethylene glycol butyl ether, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol, Ethylene glycol butyl ether, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.17 |
| Kvalitet | Research |