Läs mer
Ethylene Glycol Monooctanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Glycol Monooctanoate |
| CAS | 4219-47-0 |
| Molekylformel | C10 H20 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Hydroxyethyl Caprylate, 2-Hydroxyethyl Octanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-10(12)13-9-8-11/h11H,2-9H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)OCCO |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyethyl octanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.264 |
| Formel vikt | 188.141 |