Läs mer
Ethylene Glycol Monopalmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Glycol Monopalmitate |
| CAS | 4219-49-2 |
| Molekylformel | C18 H36 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ethylene Glycol Monohexadecanoate, 2-Hydroxyethyl Hexadecanoate, 2-Hydroxyethyl Palmitate, Palmitoylglycol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)21-17-16-19/h19H,2-17H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyethyl hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.48 |
| Formel vikt | 300.2664 |