Läs mer
Etylenglykol-monofenyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316206
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30316206 100 mg
1 options
Produktkod. 30316206 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13328300100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenoxyethanol
CAS 122-99-6
Analyt- eller komponentnamn Phenoxyethanol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD, beta-Hydroxyethyl phenyl ether, beta-Phenoxyethanol, beta-Phenoxyethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
LEDER OCCOc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenoxietanol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 138,0681 g/mol