Läs mer
Ethylene Glycol Monopropyl Ether, ReagentPlus™ 99.4%, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene glycol monopropyl ether |
| Densitet | 0.913g/mL at 25°C |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3CH2CH2OCH2CH2OH |
| Brytningsindex | 1.427 |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | UN1993C |
| Beilstein | 1731983 |
| Formel vikt | 104.15g/mol |
| Ångtryck | 1.3mmHg (20°C) |
| Visa mer |