Läs mer
Etylenglykol-O,O'-bis(2-aminoetyl)-N,N,N',N'-tetraättiksyra, 0,5M aq. soln., pH 8,0
Beskrivning
Etylenglykol-O,O'-bis(2-aminoetyl)-N,N,N',N'-tetraättiksyra är ett kelatbildande medel som används för att göra komplex, särskilt för kalciumjoner, som hjälper till att bestämma kalcium i närvaro av magnesium. Det kan användas experimentellt för att behandla djur som har ceriumförgiftning. Det är användbart vid separation av torium från monazit. Det fungerar också som en buffert och används vid proteinrening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylenglykol-O,O′ -bis(2-aminoetyl)-N,N,N′ ,N′ -tetraättiksyra är ett kelatbildande medel som används för att göra komplex, särskilt för kalciumjoner, som hjälper till att bestämma kalcium i närvaro av magnesium. Det kan användas experimentellt för att behandla djur som har ceriumförgiftning. Det är användbart vid separation av torium från monazit. Det fungerar också som en buffert och används vid proteinrening.
Löslighet
Blandbar med 0,1 M natriumhydroxidlösning.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkali, jordalkalimetall och många reaktiva organiska och oorganiska kemikalier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid |
| Färg | Färglös |
| pH | 8.0 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Löslighetsinformation | Blandig med 0,1 M natriumhydroxidlösning. |
| Formel vikt | 380.35 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.5M aq. soln. |
| Fysisk form | Vätska |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.