Läs mer
Etylenglykol-O,O'-bis(2-aminoetyl)-N,N,N',N'-tetraättiksyra, 0,5M aq. soln., pH 8,0
Produktkod. 15415795
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15415795 100 mL
15405795 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60767.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2338.20 SEK
    1988.65 SEK / 100ml
    Save 349.55 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380,35 g/mol
Etylenglykol-O,O'-bis(2-aminoetyl)-N,N,N',N'-tetraättiksyra är ett kelatbildande medel som används för att göra komplex, särskilt för kalciumjoner, som hjälper till att bestämma kalcium i närvaro av magnesium. Det kan användas experimentellt för att behandla djur som har ceriumförgiftning. Det är användbart vid separation av torium från monazit. Det fungerar också som en buffert och används vid proteinrening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylenglykol-O,O′ -bis(2-aminoetyl)-N,N,N′ ,N′ -tetraättiksyra är ett kelatbildande medel som används för att göra komplex, särskilt för kalciumjoner, som hjälper till att bestämma kalcium i närvaro av magnesium. Det kan användas experimentellt för att behandla djur som har ceriumförgiftning. Det är användbart vid separation av torium från monazit. Det fungerar också som en buffert och används vid proteinrening.
Löslighet
Blandbar med 0,1 M natriumhydroxidlösning.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkali, jordalkalimetall och många reaktiva organiska och oorganiska kemikalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-42-5
Molekylformel C14H24N2O10
Molekylvikt (g/mol) 380.35
MDL-nummer MFCD00004291
InChI-nyckel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etoxi]etoxi]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Färg Färglös
pH 8.0
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Blandig med 0,1 M natriumhydroxidlösning.
Formel vikt 380.35
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.