Läs mer
Ethylene Glycol-(OD)2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Glycol-O,O-D2 |
| CAS | 2219-52-5 |
| Molekylformel | C2 D2 H4 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2-Ethanediol-d2 (9 CI), Ethylene glycol-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI), Ethylene glycol-O-d2, Ethylene Glycol-(OD)2, Ethylene glycol-O,O-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i3D,4 D |
| LEDER | [2 H]OCCO[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2-dideuteriooxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.0802 |
| Formel vikt | 64.0493 g/mol |
| Visa mer |