Läs mer
Etylenglykol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15640690
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15640690 1 L Poly flaska 1 L
15660690 250 mL Poly flaska 250ml
15650690 2.5 L Polyflaska 2.5 L
15670690 5 L Poly flaska 5 L
15680690 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15640690 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 037501L
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol
pH Neutral
Smältpunkt -12 °C
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Färg Färglös
Densitet 1,113 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.153
Flampunkt 111 °C (231,8 °F)
Tändpunkt 752 °F
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.431
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0,08 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN3082
Beilstein 505945
Kokpunkt 197 °C
Formel vikt 62,07 g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol