Läs mer
Ethylene glycol, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haen™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene glycol |
| Smältpunkt | -12°C |
| CAS | 107-21-1 |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 1 |
| Densitet | 1.11 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 30 kg |
| Flampunkt | 111°C |
| Molekylformel | C2H6O2 |
| Linjär formel | HOCH2CH2OH |
| Visa mer |