Läs mer
Etylenglykol, reagenskvalitet, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15610970
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Metal Drum
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
225kg
30kg
5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15610970 5 L Poly flaska 5 L
15600970 500 mL Polyflaska 500ml
15630960 1 L Poly flaska 1 L
15640960 2.5 L Poly flaska 2.5 L
15620970 6 x 500 mL Polyflaska Paket med 6
15690960 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
15650960 20 L Burk i rostfritt stål 20 L
15680960 30 kg Burk i rostfritt stål 30kg
15670960 225 kg Metal Drum 225kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15610970 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1024665L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3345.00 SEK
    2785.32 SEK / 5 L
    Save 559.68 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol
Smältpunkt -13 °C (litteratur)
Namnnotering Reagenskvalitet, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1,113 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 0.153
Flampunkt 111 °C
Tändpunkt 752 °F
Förpackning Poly flaska
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0,08 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN3082
Beilstein 505945
Kokpunkt 197 °C
Löslighetsinformation Blandig i vatten
Formel vikt 62.07
Procent renhet >99%
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol