Läs mer
Etylenglykol, reagenskvalitet, ≥99 %, Solstice
Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene glycol |
| Smältpunkt | -13 °C (litteratur) |
| Namnnotering | Reagenskvalitet, ≥99% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 1,113 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 111 °C |
| Förpackning | Poly flaska |
| Linjär formel | HOCH2CH2OH |
| Beilstein | 505945 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ethylene glycol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanediol