Läs mer
Etylenglykol, reagenskvalitet,≥ 99 %, Honeywell™
Produktkod. p-7121613 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Metal Drum
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
225kg
30kg
5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15600970
Brand: Honeywell Research Chemicals 102466500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn ethane-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol
Smältpunkt -13°C (literature)
Namnnotering Reagent Grade, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 197°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 111°C
Förpackning Poly Bottle
Linjär formel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Formel vikt 62.07
Procent renhet >99%
Kvalitet Reagent