Läs mer
Etylenglykol, spektrofotometrisk kvalitet, 99+%
Produktkod. 11485270
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485270 1 L 1 L
11495270 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11485270 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044529.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1218.90 SEK
    991.65 SEK / 1 L
    Save 227.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
För användning i spektrofotometri Etylenglykol används i spektrofotometri och miljötester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethylene glycol
Smältpunkt °C till 13 °C
Densitet 1.113 g/mL
Kokpunkt 196 °C till 198 °C
Flampunkt 119 °C (246 °F)
Analysprocentintervall >99%
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 1 L
Beilstein 505945
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandas med vatten, toluen, tetrahydrofuran, alkohol, kloroform och andra organiska lösningsmedel.
Formel vikt 62.07
Kvalitet Spektrofotometrisk
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.