Läs mer
Etylenglykol, teknisk, Solstice
Produktkod. 15600700 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15600700 5 L Poly flaska 5 L
15690690 1 L Polyflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15600700 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 037705L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1186.68 SEK / 5 L
    Save 238.32 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Teknisk, lämplig som frostskyddsmedel (med korrosionshämmare), blå
  • Kemikalier som inte har en fastställd standard för kvalitet och orenheter, eller för produkter där renheten är <90 %
  • Variation i färg och fysisk form är möjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol
Smältpunkt -20 °C
Färg Blått
Densitet 1,113 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 0.153
Flampunkt 111 °C (231,8 °F)
Tändpunkt 752 °F
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.431 (bokstavligen)
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0,08 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN3082
Beilstein 505945
Kokpunkt 195 °C till 198 °C
Formel vikt 62,07 g/mol
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate