Läs mer
Ethylene Glycol, Technical, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Beskrivning
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Glycol |
| Smältpunkt | -20°C |
| Färg | Blue |
| Densitet | 1.113g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 195°C to 198°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 0.153 |
| Flampunkt | 111°C (231.8°F) |
| Tändpunkt | 752°F |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethylene glycol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate