Läs mer
Ethylene Glycol, Technical, Honeywell™
Produktkod. p-7120432 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Produktkod. 15690690
Brand: Honeywell Research Chemicals 037701L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Technical, suitable as anti-freezing agent (with corrosion-inhibitor), blue
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn ethane-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene Glycol
Smältpunkt -20°C
Färg Blue
Densitet 1.113g/mL at 25°C
Kokpunkt 195°C to 198°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.153
Flampunkt 111°C (231.8°F)
Tändpunkt 752°F
Förpackning Poly Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.431(lit.)
Linjär formel HOCH2CH2OH
Ångtryck 0.08mmHg (20°C)
UN-nummer UN3082
Beilstein 505945
Formel vikt 62.07g/mol
Kvalitet Technical
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate