Läs mer
Ethylene Oxide 1000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310640
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310640 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30310640 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010401TN
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxirane
CAS 75-21-8
Analyt- eller komponentnamn Oxirane
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C2 H4 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Oxirane, Ethylene oxide
InChI formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
LEDER C1CO1
IUPAC-namn oxirane
Lösningsmedel eller matris Triacetin
Molekylvikt (g/mol) 44.05
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 44.0262 g/mol