Learn More
Ethylene Oxide in DMSO, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12936693 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
12936693 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 12936693 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P824640
 Restricted Item
Beräknad leverans: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Spécification
Concentration 1000 μg/mL
Quantity 1 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene Oxide [CAS:75-21-8] 1000mg/l in Dimethylsulphoxide (P824640)
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Germ cell mutagenicity Category 1B
Mention de danger
  • H340-May cause genetic defects.
  • H350-May cause cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene oxide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.