Läs mer
Ethylene Terephthalate Cyclic Heptamer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Terephthalate Cyclic Heptamer |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C70H56O28/c71-57-43-1-2-44(4-3-43)58(72)86-31-32-88-60(74)46-9-11-48(12-10-46)62(76)90-35-36-92-64(78)50-17-19-52(20-18-50)66(80)94-39-40-96-68(82)54-25-27-56(28-26-54)70(84)98-42-41-97-69(83)55-23-21-53(22-24-55)67(81)95-38-37-93-65(79)51-15-13-49(14-16-51)63(77)91-34-33-89-61(75)47-7-5-45(6-8-47)59(73)87-30-29-85-57/h1-28H,29-42H2 |
| Formel vikt | 1344.296 |
| Procent renhet | >95% |