Läs mer
Ethylene Terephthalate Cyclic Hexamer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Terephthalate Cyclic Hexamer |
| CAS | 29644-29-9 |
| Molekylformel | C60 H48 O24 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3,6,13,16,23,26,33,36,43,46,53,56-Dodecaoxaheptacyclo[56.2.2.28,11.218,21.228,31.238,41.248,51]doheptaconta-8,10,18,20,28,30,38,40,48,50,58,60,61,63,65,67,69,71-octadecaene-2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57-dodecone (9CI), Ethylene glycol, hexamol. cyclic |
| InChI formel | InChI=1S/C60H48O24/c61-49-37-1-2-38(4-3-37)50(62)74-27-28-76-52(64)40-9-11-42(12-10-40)54(66)78-31-32-80-56(68)44-17-19-46(20-18-44)58(70)82-35-36-84-60(72)48-23-21-47(22-24-48)59(71)83-34-33-81-57(69)45-15-13-43(14-16-45)55(67)79-30-29-77-53(65)41-7-5-39 |
| LEDER | O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCOC(=O)c5ccc(cc5)C(=O)OCCOC(=O)c6ccc(cc6)C(=O)OCCOC(=O)c7ccc1cc7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1153.009 |
| Formel vikt | 1152.254 |