Läs mer
Ethylene Terephthalate Cyclic Pentamer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Terephthalate Cyclic Pentamer |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C50H40O20/c51-41-31-1-2-32(4-3-31)42(52)62-23-24-64-44(54)34-9-11-36(12-10-34)46(56)66-27-28-68-48(58)38-17-19-40(20-18-38)50(60)70-30-29-69-49(59)39-15-13-37(14-16-39)47(57)67-26-25-65-45(55)35-7-5-33(6-8-35)43(53)63-22-21-61-41/h1-20H,21-30H2 |
| Formel vikt | 960.211 |
| Procent renhet | >95% |