Läs mer
Ethylene Terephthalate Cyclic Trimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylene Terephthalate Cyclic Trimer |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24O12/c31-25-19-1-2-20(4-3-19)26(32)38-15-16-40-28(34)22-9-11-24(12-10-22)30(36)42-18-17-41-29(35)23-7-5-21(6-8-23)27(33)39-14-13-37-25/h1-12H,13-18H2 |
| Procent renhet | >95% |