missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethylene Terephthalate Linear Trimer, TRC

Produktkod. 30136780
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136780 25 mg
30007040 10 mg
30006985 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136780 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91771425MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16033-73-1
Molekylformel C32H30O14
Molekylvikt (g/mol) 638.57
Synonym Terephthalic Acid Ester with Ethylene Glycol, Bis(2-hydroxyethyl) O,O'-((terephthaloylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl)) Diterephthalate, Ethylene Glycol Terephthalate (4:3), Terephthalic Acid 2-Hydroxyethyl Ester Trimol Ester 2-Hydroxyethyl Ester;
LEDER O=C(OCCO)C1=CC=C(C(OCCOC(C2=CC=C(C(OCCOC(C3=CC=C(C(OCCO)=O)C=C3)=O)=O)C=C2)=O)=O)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethylene Terephthalate Linear Trimer
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C32H30O14/c33-13-15-41-27(35)21-1-5-23(6-2-21)29(37)43-17-19-45-31(39)25-9-11-26(12-10-25)32(40)46-20-18-44-30(38)24-7-3-22(4-8-24)28(36)42-16-14-34/h1-12,33-34H,13-20H2
Formel vikt 638.1636
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.