Läs mer
Etylen thiourea, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326847
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30326847 100 mg
1 options
Produktkod. 30326847 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13330000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Analyt- eller komponentnamn Ethylene thiourea
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C3 H6 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
LEDER S=C1NCCN1
IUPAC-namn Imidazolidin-2-thion
Molekylvikt (g/mol) 102.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 102,0252 g/mol