missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethylene Urea-d4, TRC

Produktkod. 30372397
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372397 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30372397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE917782100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyleneurea-d4
CAS 62740-68-5
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C3 2H4 H2 N2 O
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethylene Urea D4
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
LEDER [2H]C1([2H])NC(=O)NC1([2H])[2H]
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Formel vikt 90.0731
Procent renhet >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.