Läs mer
Ethylene Urea-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyleneurea-d4 |
| CAS | 62740-68-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C3 2H4 H2 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethylene Urea D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])NC(=O)NC1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.12 |
| Visa mer |