Läs mer
Ethylenebis(isothiouronium bromide), 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11336996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336996 100 g 100g
11316996 5 g 5g
11326996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06784.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6943-65-3
Molekylformel C4H12Br2N4S2
Molekylvikt (g/mol) 340.096
MDL-nummer MFCD00035055
InChI-nyckel VABTXEYLYWGJRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediisothiouronium dibromide, ethylene diisothiouronium dibromide, ethylenediisothiourea dihydrobromide, ethylene diisothiourea dihydrobromide, pseudourea, 2,2-ethylenedithiodi-, dihydrobromide, 2,2'-ethylenebisisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 1,2-ethanediyl ester, dihydrobromide, ethylenebis isothiouronium bromide, 2,2'-ethylene-bis-2-thiopseudourea , dihydrobromide, pseudourea, 2,2'-ethylenebis 2-thio-, dihydrobromide
PubChem CID 81370
IUPAC-namn 2-carbamimidoylsulfanylethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
LEDER C(CSC(=N)N)SC(=N)N.Br.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenebis(isothiouronium bromide)
Smältpunkt 224°C to 226°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3914616
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 340.09
Procent renhet 98%