Läs mer
Etylenbis(trifenylfosfin)platina(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10753413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10753413 250 mg Glasflaska 250mg
10089021 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369362500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12120-15-9 | C38H34P2Pt | 747.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12120-15-9
Molekylformel C38H34P2Pt
Molekylvikt (g/mol) 747.72
MDL-nummer MFCD00012028
InChI-nyckel RZUASTIKPBCXPU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etenbis(trifenylfosfan)platina
LEDER [Pt].C=C.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Smältpunkt 127.0°C to 131.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (ex Pt)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(C6H5)3P]2Pt[H2C=CH2]
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 747.73
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.