Läs mer
Etylenbistetrabromophthalimid, TRC
Produktkod. 30133890
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30133890 25 g -
30007220 2.5 g 2.5g
30009535 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91730025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32588-76-4
Molekylformel C18 H4 Br8 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 951.47
Synonym Phthalimide, N,N'-ethylenebis[tetrabromo- (8CI), 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,5,6,7-tetrabromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione], 1,2-Bis(tetrabromophthalimido)ethane, BT 93, BT 93W, BT 93WFG, Chemguard 952, Citex BT 93, EcoFlame B 951, N,N'-Ethylenebis(tetrabromophthalimide), Saytex BT 93, Saytex BT 93W, Saytex BT 93W1
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrabrom-2-[2-(4,5,6,7-tetrabrom-1,3-dioxoisoindol-2-yl)etyl]isoindol-1,3-dione
LEDER Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)N(CCN3C(=O)c4c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c4C3=O)C(=O)c2c1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenebistetrabromophthalimide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C18H4Br8N2O4/c19-7-3-4(8(20)12(24)11(7)23)16(30)27(15(3)29)1-2-28-17(31)5-6(18(28)32)10(22)14(26)13(25)9(5)21/h1-2H2
Formel vikt 943.3638