Läs mer
Etylendiamin, 99+%
Produktkod. 10514474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10514474 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10593191 250 mL Glasflaska 250ml
10328310 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10514474 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 220420025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-15-3
Molekylformel C2H8N2
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00008204
InChI-nyckel PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
IUPAC-namn etan-1,2-diamin
LEDER NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine
Smältpunkt 11.0°C
Densitet 0.8980g/mL, 0.898
Kokpunkt 117.0°C to 118.0°C
Flampunkt 38°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.4555 to 1.4575
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Merck Index 15, 3849
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene
Viskositet 1.6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 60.1
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Liquid, Fuming In Air
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.