Läs mer
Etylendiamin, 99 %
Produktkod. 11450083
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450083 500 mL 500ml
11418920 100 mL 100ml
11460083 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12132.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Starkt basisk amin användbar som byggsten i kemisk syntes | CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60,10 g/mol
Etylendiamin är en starkt basisk amin användbar som byggsten i kemisk syntes. Det används som lösningsmedel för att lösa upp proteiner som albuminer och kasein. Det används ofta för färgfotograferingsframkallare, bindemedel, lim, sköljmedel, härdare för epoxi och färgämnen. Som en korrosionsinhibitor spelar den en viktig roll i färger och kylmedel. Det används som mellanprodukt vid framställning av polyamidhartser, bränsletillsatser och smörjmedel. Det fungerar som en prekursor för många polymerer som polyuretanfibrer och poly(amidoamin), etylendiamindihydrojodid (EDDI) samt blekningsaktivatorn, tetraacetyletylendiamin. Det är en viktig kelatbildande ligand som används vid framställning av koordinationsföreningar, dvs. tris(etylendiamin)kobolt(III)klorid. Det är också involverat i tillverkningen av många industriella kemikalier och bildar derivat med karboxylsyror, nitriler, alkoholer, alkyleringsmedel, koldisulfid, aldehyder och ketoner. Det är en grundläggande byggsten för att framställa heterocykliska föreningar såsom imidazolidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylendiamin är en starkt basisk amin användbar som byggsten i kemisk syntes. Det används som lösningsmedel för att lösa upp proteiner som albuminer och kasein. Det används ofta för färgfotograferingsframkallare, bindemedel, lim, sköljmedel, härdare för epoxi och färgämnen. Som en korrosionsinhibitor spelar den en viktig roll i färger och kylmedel. Det används som mellanprodukt vid framställning av polyamidhartser, bränsletillsatser och smörjmedel. Det fungerar som en prekursor för många polymerer som polyuretanfibrer och poly(amidoamin), etylendiamindihydrojodid (EDDI) samt blekningsaktivatorn, tetraacetyletylendiamin. Det är en viktig kelatbildande ligand som används vid framställning av koordinationsföreningar, dvs. tris(etylendiamin)kobolt(III)klorid. Det är också involverat i tillverkningen av många industriella kemikalier och bildar derivat med karboxylsyror, nitriler, alkoholer, alkyleringsmedel, koldisulfid, aldehyder och ketoner. Det är en grundläggande byggsten för att framställa heterocykliska föreningar såsom imidazolidiner.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, fosforhalogenider, aldehyder och organiska halogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-15-3
Molekylformel C2H8N2
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00008204
InChI-nyckel PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
IUPAC-namn etan-1,2-diamin
LEDER NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine
Smältpunkt 8 °C till 11 °C
Densitet 0.899
Kokpunkt 117 °C till 118 °C
Flampunkt 38 °C (100 °F)
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel H2NCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.4565
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1604
Beilstein 605263
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,3795
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och alkohol; Lite blandbar med eter.
Formel vikt 60.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.