Läs mer
Ethylenediamine-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediamine-D8 |
| CAS | 34281-22-6 |
| Molekylformel | C2 D8 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-di(amine-d2) (9 CI), Ethylenediamine-d8, Ethylenediamine-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2/hD4 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,N',N',1,1,2,2-octadeuterioethane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 68.1476 |
| Formel vikt | 68.119 g/mol |
| Visa mer |