Läs mer
Etylendiamin dihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460064
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460064 2500 g 2500g
11440064 100 g 100g
11450064 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13563.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
Etylendiamindihydroklorid användes i modifierad etylendiaminkondensationsmetod för fluorimetrisk bestämning av katekolaminer. Den användes för att undersöka luminescensegenskaperna hos komplex av EuIII och TbIII med etylendiamin. Det användes i syntesen av 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)bensen3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylendiamindihydroklorid användes i modifierad etylendiaminkondensationsmetod för fluorimetrisk bestämning av katekolaminer. Den användes för att undersöka luminescensegenskaperna hos komplex av EuIII och TbIII med etylendiamin. Det användes i syntesen av 1,3,5-tris(4,5-dihydro-lH-imidazol-2-yl)bensen3
. Löslighet
°
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-18-6
Molekylformel C2H10Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 133.02
MDL-nummer MFCD00012524
InChI-nyckel OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
IUPAC-namn etan-1,2-diamin;dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine dihydrochloride
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 2500 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water 300g/L (20°C).
Formel vikt 133.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.