Läs mer
Ethylenediamine Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30384014
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30384014 5 g
1 options
Produktkod. 30384014 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9183535G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine Dihydrochloride
CAS 333-18-6
Molekylformel C2H8N2 . 2(HCl)
Kvantitet 5 g
Synonym Ethylenediamine dihydrochloride, 1,2-Ethanediamine, hydrochloride (1:2), 1,2-Ethanediamine, dihydrochloride (9CI), Ethylenediamine, dihydrochloride (8CI), 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Chlor-ethamine, Dimethylenediamine dihydrochloride, Ethylenediamine hydrochloride, Ethylenediamine hydrochloride (1:2), Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Ethylenediamine dihydrochloride, Ethane-1,2-diamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
LEDER Cl.Cl.NCCN
Molekylvikt (g/mol) 133.02
Formel vikt 132.0221