Läs mer
Etylendiaminisopropanolblandning & 604 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319996
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319996 1 ml
1 options
Produktkod. 30319996 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000604ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediamine∣Isopropyl alcohol
CAS 107-15-3, 67-63-0
Analyt- eller komponentnamn Ethylenediamine∣Isopropyl alcohol
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ethylenediamine 100 μg/mL∣Isopropyl alcohol 100 μg/mL